707619
2-Brombenzaldehyd-13C6 (phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
liquid
bp
230 °C
mp (Schmelzpunkt)
16-19 °C
Dichte
1.635 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
Br[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1C=O
InChI
1S/C7H5BrO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1
InChIKey
NDOPHXWIAZIXPR-ZFJHNFROSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable