Merck
707155
Sigma-Aldrich
6-Brom-7-Methylindol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8BrN
Molekulargewicht:
210.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
110-116 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1c(Br)ccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C9H8BrN/c1-6-8(10)3-2-7-4-5-11-9(6)7/h2-5,11H,1H3
InChIKey
KQNXKBLDFQVFQD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)