Merck
706205
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-1H-Pyrazol-4-Boronsäurepinakolester
97%
Synonym(e):
1-Ethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H19BN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
44-49 °C
SMILES String
CCn1cnc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H19BN2O2/c1-6-14-8-9(7-13-14)12-15-10(2,3)11(4,5)16-12/h7-8H,6H2,1-5H3
InChIKey
UGCRHVPUHAXAAE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)