Fortfahren mit
705691
4-Methoxy-13C,d3-Estron
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Synonym(e):
3,4-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-on-4-methyl-13C,d3-ether, 3-Hydroxy-4-methoxy-13C,d3-1,3,5(10)-estratrien-17-on, 4-Hydroxyestron 4-methyl-13C,d3-ether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
13CC18D3H21O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.40
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Isotopic purity:
 13C,  D, ≥98 atom %
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
powder
Quality Segment
isotopic purity
 13C,  D, ≥98 atom %
assay
≥98% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+4
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])Oc1c(O)ccc2C3CC[C@@]4(C)C(CCC4=O)C3CCc12
InChI
1S/C19H24O3/c1-19-10-9-12-11-5-7-16(20)18(22-2)14(11)4-3-13(12)15(19)6-8-17(19)21/h5,7,12-13,15,20H,3-4,6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15+,19+/m1/s1/i2+1D3
InChI key
PUEXVLNGOBYUEW-VWXYHFCISA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)