Fortfahren mit
705667
1,3,7-Trimethyluronsäure-2,4,5,6-13C4-1,3,9-15N3
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Synonym(e):
2,6,8-Trihydroxy-1,3,7-trimethylpurin-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
13C4C4H1015N3NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.14
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom %
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+7
Form:
powder
isotopic purity
≥98 atom %
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C
mass shift
M+7
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1C(=O)[15NH][13C]2=[13C]1[13C](=O)[15N](C)[13C](=O)[15N]2C
InChI
1S/C8H10N4O3/c1-10-4-5(9-7(10)14)11(2)8(15)12(3)6(4)13/h1-3H3,(H,9,14)/i4+1,5+1,6+1,8+1,9+1,11+1,12+1
InChI key
BYXCFUMGEBZDDI-TWHZHSGKSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)