704938
N-Benzyl-2-brom-N-Phenylpropionamid
97%
Synonym(e):
2-Brom-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-propanamid, N-Benzyl-2-brom-propionanilid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
75-80 °C
SMILES String
CC(Br)C(=O)N(Cc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H16BrNO/c1-13(17)16(19)18(15-10-6-3-7-11-15)12-14-8-4-2-5-9-14/h2-11,13H,12H2,1H3
InChIKey
SVPMVGLFGUEUOK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable