Merck
702978
Sigma-Aldrich
3-Brom-5-Cyanobenzoesäure
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H4BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
182-187 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
nitrile
SMILES String
OC(=O)c1cc(Br)cc(c1)C#N
InChI
1S/C8H4BrNO2/c9-7-2-5(4-10)1-6(3-7)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
InChIKey
QJJKUQVSSJSXLJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)