Merck
70238
Sigma-Aldrich
1-Fmoc-(S)-azetidin-2-carbonsäure
≥97.0%
Synonym(e):
1-Fmoc-L-azetidin-2-carbonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H17NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0%
Form
powder
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
SMILES String
OC(=O)[C@@H]1CCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C19H17NO4/c21-18(22)17-9-10-20(17)19(23)24-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16-17H,9-11H2,(H,21,22)/t17-/m0/s1
InChIKey
BXRZCDISGRVJCA-KRWDZBQOSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)