Fortfahren mit
8.52059
Fmoc-Hse(Trt)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Hse(Trt)-OH, N-α-Fmoc-O-trityl-L-homoserine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 157,00
€ 117,75
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 608,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C38H33NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
583.67
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 117,75
Listenpreis€ 157,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥80.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
hydroxyl
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N([C@@H](CCOC(c6ccccc6)(c5ccccc5)c4ccccc4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C38H33NO5/c40-36(41)35(39-37(42)43-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34)24-25-44-38(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,39,42)(H,40,41)/t35-/m0/s1
InChI key
QUTREFXHXPNEJN-DHUJRADRSA-N
General description
Building block which enables side-chain modification of homoserine serines by Fmoc SPPS. The Trt group can be removed with 1% TFA in DCM containing 5% TIS, enabling the side-chain hydroxyl group to be selectively modified whilst the derivative is attached to the solid support. This derivative has been employed to prepare oligonucleotide conjugates [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] D. A. Stetsenko & M. J. Gait (2001) Bioconjugate Chem. , 12, 576.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 80.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1126
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.52066-M8.52046-M8.52008
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥80.0% (acidimetric), ≥98.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥78.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC)
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
thiol
product line
Novabiochem®
product line
-
product line
-
product line
Novabiochem®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
852059000504027269087654
852059000104027269087647
852059999904027269087661