Merck
701165
Sigma-Aldrich
3-Brom-4-Hydroxy-5-Methoxybenzonitril
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
143-146 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
nitrile
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc(cc(Br)c1O)C#N
InChI
1S/C8H6BrNO2/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-3,11H,1H3
InChIKey
FHXLXRNDUJYBEQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)