Merck
701084
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3-pyridinboronsäure-MIDAester
97%
Synonym(e):
2-(2-Methoxypyridin-3-yl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocan-4,8-dion, 2-Methoxy-3-pyridinylboronsäure-MIDAester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13BN2O5
Molekulargewicht:
264.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
218-222 °C
SMILES String
COc1ncccc1B2OC(=O)CN(C)CC(=O)O2
InChI
1S/C11H13BN2O5/c1-14-6-9(15)18-12(19-10(16)7-14)8-4-3-5-13-11(8)17-2/h3-5H,6-7H2,1-2H3
InChIKey
IIXVKHHMAJFHCU-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)