Merck
701025
Sigma-Aldrich
5-Fluor-1H-indazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5FN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
119-125 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Fc1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C7H5FN2/c8-6-1-2-7-5(3-6)4-9-10-7/h1-4H,(H,9,10)
InChIKey
LIWIWTHSKJBYDW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)