Merck
700975
Sigma-Aldrich
5-Brom-4,6-difluorpyrimidin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4HBrF2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
74-80 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Fc1ncnc(F)c1Br
InChI
1S/C4HBrF2N2/c5-2-3(6)8-1-9-4(2)7/h1H
InChIKey
XIBSHDQUWTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)