Fortfahren mit
700762
(S)-SIPHOS-PE
97%
Synonym(e):
(11aS)-(−)-10,11,12,13-Tetrahydrodiindeno[7,1-de:1′, 7′-fg][1,3,2]dioxaphosphocin-5-bis-[(R)-1-phenylethyl]-amin, N-Di-[(R)-1-phenylethyl]-[(S)-1,1′-spirobiindan-7,7′-diyl]-phosphoramidit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 579,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C33H32NO2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
505.59
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
€ 579,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
powder
optical activity
[α]22/D −65.0°, c = 1 in chloroform
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
mp
120-125 °C
functional group
amine, phenyl
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](N([C@H](C)c1ccccc1)P2Oc3cccc4CCC5(CCc6cccc(O2)c56)c34)c7ccccc7
InChI
1S/C33H32NO2P/c1-23(25-11-5-3-6-12-25)34(24(2)26-13-7-4-8-14-26)37-35-29-17-9-15-27-19-21-33(31(27)29)22-20-28-16-10-18-30(36-37)32(28)33/h3-18,23-24H,19-22H2,1-2H3/t23-,24-,33?/m1/s1
InChI key
ZXLQLIDJAURBDD-HRPAVAKOSA-N
Application
(S)-SIPHOS-PE is a chiral spiro phosphoramidate ligand that can be used to synthesize:
  • Spiroindolenines by Pd-catalyzed intramolecular dearomative arylation of haloaryl-3-substituted indoles.
  • Enantioselective conjugate addition compound by Cu-catalyzed 1,4-addition of diethylzinc (Et2Zn) to cyclic enones.
  • Octaketide natural products via rhodium-phosphoramidite catalyzed alkene hydroacylation.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)