Fortfahren mit
700665
(11bR)-2,6-Di-9-phenanthrenyl-4-hydroxy-dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-oxid
Synonym(e):
(R)-3,3′-Bis(9-phenanthryl)-1,1′-binaphthalene-2,2′-diyl hydrogen phosphate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 283,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C48H29O4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
700.72
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
€ 283,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
optical activity
[α]22/D −44.0°, c = 1 in DMSO
reaction suitability
reagent type: organic catalyst
mp
390-400 °C
functional group
phosphate
storage temp.
−20°C
SMILES string
OP1(=O)Oc2c(cc3ccccc3c2-c4c(O1)c(cc5ccccc45)-c6cc7ccccc7c8ccccc68)-c9cc%10ccccc%10c%11ccccc9%11
InChI
1S/C48H29O4P/c49-53(50)51-47-43(41-25-29-13-1-5-17-33(29)37-21-9-11-23-39(37)41)27-31-15-3-7-19-35(31)45(47)46-36-20-8-4-16-32(36)28-44(48(46)52-53)42-26-30-14-2-6-18-34(30)38-22-10-12-24-40(38)42/h1-28H,(H,49,50)
InChI key
BVICVEIKBNVROI-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for:
  • Asymmetric hydrogenation cascade
  • Enantioselective Friedel-Crafts reaction
  • Asymmetric hydrogenation of 2-substituted quinolines
  • Chiral Broensted acid catalyzed enantioselective a-aminoxylation of ene carbamates
  • Preparation of β-carbolines via diastereo- and enantioselective N-acyliminium cyclization cascades of tryptamines and keto acids/esters
  • Asymmetric transfer hydrogenation of substituted quinoxalines
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
683248685569682977
description
-
description
-
description
-
description
-
reaction suitability
reagent type: organic catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
functional group
phosphate
functional group
amine, phosphine
functional group
amine
functional group
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
optical activity
[α]22/D −44.0°, c = 1 in DMSO
optical activity
-
optical activity
[α]22/D 282.0°, c = 1 in chloroform
optical activity
[α]22/D +270°, c = 1 in chloroform
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)