Über diesen Artikel
Lineare Formel:
TiO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
79.87
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
assay
99.9% trace metals basis
form
dispersion, nanoparticles
concentration
48-52 wt. % in xylene
particle size
<100 nm, ~30 nm (primary particle size of starting nanopowder)
bp
>135 °C
SMILES string
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Crystal phase: anatase/rutile mixture (ca. 80:20)
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
80.6 °F
Flammpunkt (°C)
27 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?