Fortfahren mit
700207
Polyetherimid
melt index 18 g/10 min (337 °C/6.6kg)
Synonym(e):
Poly-(bisphenol A-co-4-Nitrophthalanhydrid-co-1,3-phenylendiamin), PEI, Poly-(Bisphenol A anhydrid-co-1,3-phenylendiamin), Poly-(Bisphenol A dianhydrid-co-1,3-phenylendiamin), Poly-(etherimid), Poly-[2,2′−bis-(4-(3,4-dicarboxyphenoxy)-phenylpropan)-1,3-phenylen-bisimid], Polyetherimid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C39H30N2O6)n
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
form
pellets
melt index
18 g/10 min (337 °C/6.6kg)
feature
hydrophobic
density
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Nc7cc(ccc7)N.O1C(=O)c2c(ccc(c2)Oc3ccc(cc3)C(C)(C)c4ccc(cc4)Oc5cc6c(cc5)C(=O)OC6=O)C1=O
InChI
1S/C31H20O8.C6H8N2/c1-31(2,17-3-7-19(8-4-17)36-21-11-13-23-25(15-21)29(34)38-27(23)32)18-5-9-20(10-6-18)37-22-12-14-24-26(16-22)30(35)39-28(24)33;7-5-2-1-3-6(8)4-5/h3-16H,1-2H3;1-4H,7-8H2
InChI key
VYLFLJXGGIUQKT-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyetherimid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)