Fortfahren mit
699101
1-Boc-1-Methylhydrazin
97%
Synonym(e):
2-Methylcarbazylsäure-tert.-butylester, N-(tert.-Butoxycarbonyl)-N-methylhydrazin, N-Boc-N-methylhydrazin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.19
MDL number:
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
Assay:
97%
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.436
density
0.985 g/mL at 25 °C
functional group
amine, hydrazide
SMILES string
CN(N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14N2O2/c1-6(2,3)10-5(9)8(4)7/h7H2,1-4H3
InChI key
IHMQNZFRFVYNDS-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
63596071337615420
description
97%
description
97%
description
≥98.0%
description
≥99.0% (T)
assay
97%
assay
97%
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (T)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.436
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
powder or crystals
density
0.985 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
density
-
functional group
hydrazide, amine
functional group
amine
functional group
amine, phenyl, imine
functional group
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
160.0 °F
Flammpunkt (°C)
71.1 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)