Wichtige Dokumente
698865
Natrium-Aluminium-Hydrid -Lösung
1 M in THF
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Konzentration
1 M in THF
Dichte
0.905 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Na+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Na.4H/q-1;+1;;;;
InChIKey
MNYCIYRTKITUKR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-7.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-22 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)