Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 92,50 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4Cl4P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.86
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.662
density
1.545 g/mL at 25 °C
SMILES string
ClP(Cl)c1ccccc1P(Cl)Cl
InChI
1S/C6H4Cl4P2/c7-11(8)5-3-1-2-4-6(5)12(9)10/h1-4H
InChI key
IGYHSFVSIYJSML-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 96% | description 96% | description 96% |
| form liquid | form - | form solid | form liquid |
| assay 96% | assay 96% | assay 96% | assay 96% |
| refractive index n20/D 1.662 | refractive index n20/D 1.456 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.47 (lit.) |
| density 1.545 g/mL at 25 °C | density 1.015 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.224 g/mL at 25 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
hcodes
signalword
Danger
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?