Fortfahren mit
69720
1-Methylxanthin
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
2,6-Dihydroxy-1-methyl-purin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-108-5
Beilstein/REAXYS Number:
171507
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
powder
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
mp
≥300 °C
SMILES string
CN1C(=O)Nc2nc[nH]c2C1=O
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12)
InChI key
MVOYJPOZRLFTCP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)