Merck
696943
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-2-[(4R,11bS)-3H-dinaphtho[2,1-c:1′,2′-e]phosphepin-4(5H)-yl]-1,2-Diphenylethylamin
kanata purity
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H30NP
Molekulargewicht:
507.60
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D +162°, c = 0.5 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
91-96 °C
Funktionelle Gruppe
amine
phenyl
phosphine
SMILES String
N[C@H]([C@@H](P1Cc2ccc3ccccc3c2-c4c(C1)ccc5ccccc45)c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C36H30NP/c37-35(27-13-3-1-4-14-27)36(28-15-5-2-6-16-28)38-23-29-21-19-25-11-7-9-17-31(25)33(29)34-30(24-38)22-20-26-12-8-10-18-32(26)34/h1-22,35-36H,23-24,37H2/t35-,36-/m0/s1
InChIKey
YHBAPPMVVCHAQC-ZPGRZCPFSA-N
Rechtliche Hinweise
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Aminophosphine Ligands