Merck
696811
Sigma-Aldrich
1-Boc-7-Azaindol-3-Carboxaldehyd
Synonym(e):
1-(tert.-Butoxycarbonyl)-3-formyl-7-azaindol, 3-Formylpyrrolo[2,3-b]pyridin-1-carbonsäure-tert.-butylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H14N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
124-129 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(C=O)c2cccnc12
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-13(2,3)18-12(17)15-7-9(8-16)10-5-4-6-14-11(10)15/h4-8H,1-3H3
InChIKey
GFZQRKMUXOECFL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)