Merck
696382
Sigma-Aldrich
3-Chlor-2-Methoxybenzoesäure
97%
Synonym(e):
3-Chlor-o-anissäure
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(OCH3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
118-123 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1c(Cl)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-12-7-5(8(10)11)3-2-4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
NKVUYEGKHRDEBB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)