Merck
692603
Sigma-Aldrich
N-Isopropylpyrrolidin
97%
About This Item
Lineare Formel:
C4H8NC3H7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.438
Dichte
0.800 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(C)N1CCCC1
InChI
1S/C7H15N/c1-7(2)8-5-3-4-6-8/h7H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
YQOPNAOQGQSUHF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
64.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
18.3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)