Merck
692093
Sigma-Aldrich
5,7-Difluor-1-Indanon
97%
Synonym(e):
5,7-Difluor-2,3-dihydroinden-1-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6F2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
80-84 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
SMILES String
Fc1cc(F)c2C(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H6F2O/c10-6-3-5-1-2-8(12)9(5)7(11)4-6/h3-4H,1-2H2
InChIKey
XWZGNWCKXLECBO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)