Merck
691992
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenethylbromid
97%
Synonym(e):
1-(2-Bromethyl)-2-nitrobenzol
Größe auswählen
5 G
€ 104,00
€ 104,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 104,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8BrNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 104,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
liquid
bp
127-130 °C/1 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
34-38 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccccc1CCBr
InChI
1S/C8H8BrNO2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(11)12/h1-4H,5-6H2
InChIKey
SJLIPOVZERLCNL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Reduction at carbon cathodes
  • N-(ureidoalkyl)benzylpiperidines as CCR3 receptors antagonists
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)