Merck
691933
Sigma-Aldrich
3-Benzyl-7-methyladeniniumiodid
85%, technical grade
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H14IN5
Molekulargewicht:
367.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Assay
85%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
257-263 °C
SMILES String
[I-].Cn1cnc2[n+](Cc3ccccc3)cnc(N)c12
InChI
1S/C13H13N5.HI/c1-17-8-16-13-11(17)12(14)15-9-18(13)7-10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,8-9,14H,7H2,1H3;1H
InChIKey
ICKPLUULYZQKGM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)