Merck
691372
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydroxy-2-methyl-imidazolium-bis-(trifluormethylsulfonyl)-imid
98%
Synonym(e):
(OH)2MeIm-NTF2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7F6N3O6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
395.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98% (13C-NMR)
≥98% (19F-NMR)
≥98% (1H-NMR)
98%
Form
liquid
mp (Schmelzpunkt)
72 °C
Eignung
complies for IR spectroscopy
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Cc1n(O)cc[n+]1O.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H7N2O2.C2F6NO4S2/c1-4-5(7)2-3-6(4)8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h2-3,7-8H,1H3;/q+1;-1
InChIKey
VQKFGWWOHFMUPX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ionic liquid and NHC precatalyst[1]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
N,N-Di(alkoxy)imidazolium salts: new patent-free ionic liquids and NHC-precatalysts
Laus, G., et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 62, 295-308 (2007)