Merck
689955
Sigma-Aldrich
1-Brom-4,5-dimethoxy-2-nitro-benzol
99%
Synonym(e):
2-Brom-4,5-dimethoxy-nitrobenzol, 4-Brom-5-nitro-veratrol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8BrNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.06
Beilstein:
2270367
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0% (HPLC)
99%
Form
powder
SMILES String
COc1cc(Br)c(cc1OC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8BrNO4/c1-13-7-3-5(9)6(10(11)12)4-8(7)14-2/h3-4H,1-2H3
InChIKey
DGUDEQARXVYDBS-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)