Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 257,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H30N2O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.43
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Tri-Boc-Hydrazinoessigsäure, ≥97.0% (N)
Quality Segment
assay
≥97.0% (N)
form
powder
reaction suitability
reagent type: ligand
mp
112-115 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N(CC(O)=O)N(C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H30N2O8/c1-15(2,3)25-12(22)18(10-11(20)21)19(13(23)26-16(4,5)6)14(24)27-17(7,8)9/h10H2,1-9H3,(H,20,21)
InChI key
FSRNHDLQBNOYJK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (N) | description ACS reagent, ≥99.0% | description Sigma Grade, ≥99% | description ≥97.0% (T) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥97.0% (N) | assay ≥99.0%, ≥99.0% (T) | assay ≥99% | assay ≥97.0% (T) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 112-115 °C | mp 245 °C (dec.) (lit.) | mp 245 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?