Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 386,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H26NOP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
387.45
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]22/D -57.0°, c = 1 in chloroform
mp
111-116 °C
functional group
ether, phosphine
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)[C@@H]1N=C(C2=CC=CC=C2P(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)OC1
InChI
1S/C25H26NOP/c1-25(2,3)23-18-27-24(26-23)21-16-10-11-17-22(21)28(19-12-6-4-7-13-19)20-14-8-5-9-15-20/h4-17,23H,18H2,1-3H3/t23-/m1/s1
InChI key
DMOLTNKQLUAXPI-HSZRJFAPSA-N
General description
The product is a phosphinooxazoline (PHOX) ligand introduced by Pfaltz and coworkers. These non-symmetrical modular P,N-ligands are particularly useful in cases where double bond migration leads to undesired products or mixtures of isomers.
Application
(S)-4-tert-Butyl-2-[2-(diphenylphosphino)phenyl]-2-oxazoline can be used as a ligand for enantioselective Heck reaction without any C=C double bond migration byproduct. It can also be used in a rhodium(I)-catalyzed enantioselective desymmetrization reaction of meso-3,5-dimethyl glutaric anhydride, to form substituted syn-deoxypolypropionate fragments in a single transformation.
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description - |
| assay 97% | assay 97% | assay - |
| functional group ether, phosphine | functional group phosphine, ether | functional group - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| optical activity [α]22/D -57.0°, c = 1 in chloroform | optical activity [α]22/D −69.0, c = 1 in chloroform | optical activity - |
| mp 111-116 °C | mp 134-138 °C | mp 70-75 °C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![(S)-4-tert-Butyl-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-2-oxazolin 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/305/738/18b6aec6-fcf7-4a6d-a8ac-134c41bee9d2/640/18b6aec6-fcf7-4a6d-a8ac-134c41bee9d2.png)
![(S)-2-[2-[Bis(2-tolyl)phosphino]phenyl]-4-tert-Butyl-2-Oxazolin 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/274/207/8e737339-4062-47ee-b25f-d5e4cf210447/640/8e737339-4062-47ee-b25f-d5e4cf210447.png)