Wichtige Dokumente
687545
1H-Pyrrol-1-Propionsäure
97%
Synonym(e):
1H-Pyrrol-1-propansäure, 3-Pyrrolyl-1-yl-propionsäure, N-(2-Carboxyethyl)-pyrrol, N-Pyrrolylpropansäure
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
59-64 °C
SMILES String
OC(=O)CCn1cccc1
InChI
1S/C7H9NO2/c9-7(10)3-6-8-4-1-2-5-8/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,9,10)
InChIKey
RZJWSGHNRLPGHP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?