Wichtige Dokumente
684708
4-(Z-Amino)cyclohexanol
97%
Synonym(e):
((4-Hydroxycyclohexyl)-carbaminsäure-benzylester), (Cbz-amino)-4-hydroxycyclohexan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
161-165 °C
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
phenyl
SMILES String
OC1CCC(CC1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H19NO3/c16-13-8-6-12(7-9-13)15-14(17)18-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-13,16H,6-10H2,(H,15,17)
InChIKey
JNPBKQOVSMBPGE-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)