Wichtige Dokumente
683353
1,5-Cycloactadien-bis-(2-methylallyl)-ruthenium
Synonym(e):
Ruthenium(II)-bis-(2-methylallyl) 1,5-Cyclooctadien Komplex
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
81.7-82.4 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C1CC=CCCC=C1.CC(=C)C[Ru]CC(C)=C
InChI
1S/C8H12.2C4H7.Ru/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;2*1-4(2)3;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1-2H2,3H3;/b2-1-,8-7-;;;
InChIKey
GRYFGFSAXGLJLN-PHFPKPIQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
A Practical and Benign Synthesis of Primary Amines through Ruthenium-Catalyzed Reduction of Nitriles
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Water-react 3
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.