Fortfahren mit
683000
tert-Butyl 1-(Boc-amino)-3-Cyclopenten-1-Carboxylat
97%
Synonym(e):
1-[[(1,1-Dimethylethoxy)-carbonyl]-amino]-3-cyclopenten-1-carbonsäure-1,1-dimethylethylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H25NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.36
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
assay
97%
form
solid
mp
86-90 °C
functional group
amine, ester
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC=CC1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H25NO4/c1-13(2,3)19-11(17)15(9-7-8-10-15)16-12(18)20-14(4,5)6/h7-8H,9-10H2,1-6H3,(H,16,18)
InChI key
CDPAAIMSAXXWQH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)