Merck
681857
Sigma-Aldrich
3-Chlorbenzoylacetonitril
97%
Synonym(e):
3-Chlor-β-oxobenzolpropannitril, 3-Chlorphenacylcyanid, 3-Oxo-3-(3-chlorphenyl)-propionitril
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6ClNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
79-83 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
ketone
nitrile
SMILES String
Clc1cccc(c1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C9H6ClNO/c10-8-3-1-2-7(6-8)9(12)4-5-11/h1-3,6H,4H2
InChIKey
IUDFNNHFARLIPF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)