Merck
681458
Sigma-Aldrich
3-Amino-4,4,4-trifluorbuttersäure-methylester -hydrochlorid
95%
Synonym(e):
Methyl-3-amino-4,4,4-trifluorbutyrat -hydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
H2NCH(CF3)CH2CO2CH3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
96-101 °C
Funktionelle Gruppe
amine
ester
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.COC(=O)CC(N)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H8F3NO2.ClH/c1-11-4(10)2-3(9)5(6,7)8;/h3H,2,9H2,1H3;1H
InChIKey
CKVHKPQCIBOZON-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)