Merck
681024
Sigma-Aldrich
5-Methylisoxazol-3-carbonsäure-ethylester
95%
Synonym(e):
5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
27-31 °C
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)c1cc(C)on1
InChI
1S/C7H9NO3/c1-3-10-7(9)6-4-5(2)11-8-6/h4H,3H2,1-2H3
InChIKey
OCCIGHIQVMLYBZ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)