Wichtige Dokumente
680575
3-Vinylphenylboronsäure
≥95%
Synonym(e):
(3-Ethenylphenyl)boronic acid, m-Vinylbenzeneboronic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
141-147 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OB(O)c1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H9BO2/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10)11/h2-6,10-11H,1H2
InChIKey
SYBQEKBVWDPVJM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Suzuki-Miyaura reactions
- Molecular imprinting of fructose and pinacol
- Synthesis of arylmercapturic acids via Chen-Lam-Evans arylation
- Three-component cross-coupling yeilding diarylketones
- Generation of acyl anion equivalents
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)