Wichtige Dokumente
679682
4-Methylpyridin-2-Carboxylsäure
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
137-141 °C
SMILES String
Cc1ccnc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-2-3-8-6(4-5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10)
InChIKey
CMMURVLHXMNTHY-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?