Wichtige Dokumente
679658
Tris(4-formylphenyl)amin
97%
Synonym(e):
4,4′,4′′-Triformyltriphenylamin, 4,4′,4″-Nitril-tris-benzaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
244-248 °C
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(c2ccc(cc2)C([H])=O)c3ccc(cc3)C([H])=O
InChI
1S/C21H15NO3/c23-13-16-1-7-19(8-2-16)22(20-9-3-17(14-24)4-10-20)21-11-5-18(15-25)6-12-21/h1-15H
InChIKey
YOXHQRNDWBRUOL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.