Fortfahren mit
679100
Methyl-4-Jodbenzoat
97%
Synonym(e):
4-Iodbenzoesäure-methylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
IC6H4CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-597-1
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
112-116 °C
functional group
ester, iodo
SMILES string
COC(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3
InChI key
DYUWQWMXZHDZOR-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
705446546658I7675
description
97%
description
97%
description
97%
description
98%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
112-116 °C
mp
56-60 °C
mp
85-88 °C (lit.)
mp
160-162 °C (lit.)
form
solid
form
powder
form
-
form
-
functional group
iodo, ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
iodo
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)