Merck
678678
Sigma-Aldrich
3-Noradamantancarbonylchlorid
97%
Synonym(e):
3-Noradamantanoylchlorid, Hexahydro-2,5-methanopentalen-3a(1H)-carbonylchlorid
Größe auswählen
1 G
€ 120,00
€ 120,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 120,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13ClO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 120,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.5159
Dichte
1.165 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
SMILES String
ClC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H]1C3)C2
InChI
1S/C10H13ClO/c11-9(12)10-4-6-1-7(5-10)3-8(10)2-6/h6-8H,1-5H2/t6-,7+,8-,10-
InChIKey
FEJBSNLESASJKD-WZXRXUJPSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
108.9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)