Sparen Sie 15% vom Listenpreis*
Verwenden Sie den Code SAVE15 im Warenkorb. Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 132,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15BN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
€ 132,00
Speichern 15 % mit Code SAVE15
Exklusiver Online-Rabatt
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
87-91 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3nonc3c2
InChI
1S/C12H15BN2O3/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)8-5-6-9-10(7-8)15-18-14-9/h5-7H,1-4H3
InChI key
MQXANAGMQAYTMV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description - | description - | description 95% |
| assay 97% | assay - | assay - | assay 95% |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp 87-91 °C | mp - | mp - | mp 184-185 °C |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![Benzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-Boronsäurepinakolester 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/143/941/5b091bed-2dcd-4ac5-b86d-70df392aabce/640/5b091bed-2dcd-4ac5-b86d-70df392aabce.png)
![Benzo[c]isothiazol-5-ylboronic acid](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/458/981/15319fe8-d4c5-43b6-ab92-b981932632a6/640/15319fe8-d4c5-43b6-ab92-b981932632a6.png)
![7-(Dimethylamino)benzo[c][1,2,5]thiadiazole-4-carbaldehyde](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/306/816/20e071cb-86c6-43df-8dcc-24d478208667/640/20e071cb-86c6-43df-8dcc-24d478208667.png)
![4,7-Dibrombenzo[c]-1,2,5-Thiadiazol 95%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/711/964/3fd3ffd1-5916-468e-a743-22f1611b5a33/640/3fd3ffd1-5916-468e-a743-22f1611b5a33.png)