Wichtige Dokumente
677191
(R)-(+)-α,α-Diphenyl-2-Pyrrolidin-Methanoltrimethylsilylether
96%
Synonym(e):
(2R)-2-[Diphenyl-[(trimethylsilyl)-oxy]-methyl]-pyrrolidin, (R)-α,α-Diphenylprolinol-trimethylsilylether, (R)-2-[Diphenyl-(trimethylsilanyloxy)-methyl]-pyrrolidin
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D +52±5°, c = 1 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.5509
Dichte
1.0459 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](C)(C)OC([C@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H27NOSi/c1-23(2,3)22-20(19-15-10-16-21-19,17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18/h4-9,11-14,19,21H,10,15-16H2,1-3H3/t19-/m1/s1
InChIKey
RSUHWMSTWSSNOW-LJQANCHMSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Glycofused tricyclic derivatives, which are used in the development of amyloid β-peptide diagnostic tools.[2]
- Cyclohexene carbaldehyde derivatives by reacting benzoylnitromethane with aliphatic enals.[3]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)