Merck
673129
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-5-Chlorthiazol
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5ClN2OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
208-212 °C
Funktionelle Gruppe
amide
chloro
SMILES String
CC(=O)Nc1ncc(Cl)s1
InChI
1S/C5H5ClN2OS/c1-3(9)8-5-7-2-4(6)10-5/h2H,1H3,(H,7,8,9)
InChIKey
YLRXYIGXXMJPOP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)