Merck
67260
Sigma-Aldrich
5-Methyl-3-heptanon
≥94% (GC)
Synonym(e):
Ethylisoamylketon
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH(CH3)CH2COCH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.21
Beilstein:
506345
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥94% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
bp
157-162 °C (lit.)
Dichte
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(C)CC(=O)CC
InChI
1S/C8H16O/c1-4-7(3)6-8(9)5-2/h7H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
PSBKJPTZCVYXSD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
  • 5-Methyl-3-heptanon kann bei Zimmertemperatur in das korrespondierende gem-Dihydroperoxid mittels wässrigen Wasserstoffperoxids und Chlorsulfonsäure als Katalysator umgewandelt werden.
  • Es kann durch Natriumborhydrid in Urea/Cholinchlorid-Eutektikum auf seinen korrespondierenden Alkohol reduziert werden.
  • Es kann mit tert-Butyl-sulfinamid kondensieren, um das korrespondierende chirale tert-Butyl-sulfonyl-ketimin zu bilden, das weiter mit Yliden reagieren kann, die aus Trimethylsulfoniumiodid und S-allyl-Tetrahydrothiopheniumbromid stammen, und sorgt für die Bildung von hochgradig substituierten chiralen Aziridinen.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
111.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
44 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Natural deep eutectic salt promoted regioselective reduction of epoxides and carbonyl compounds.
Azizi N, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 2(6), 2289-2293 (2012)
An efficient synthesis of gem-dihydroperoxides and 1, 2, 4, 5-tetraoxanes catalyzed bychlorosulfonic acid as a new catalyst.?
Khosravi K and Asgari A
JOURNAL OF ADVANCES IN CHEMISTRY, 11(3), 3381-3390 (2015)
Direct synthesis of chiral aziridines from N-tert-butyl-sulfinylketimines.
Morton D, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), (17), 1833-1835 (2006)
Denis Schenkel et al.
Frontiers in microbiology, 9, 1847-1847 (2018-08-29)
The plant-growth modulating effect of microbial volatile organic compounds (VOCs) has been demonstrated repeatedly. This has most often been performed by exposing plants to VOC released by microbes grown on nutrient rich media. Here, we used soil instead to grow