Wichtige Dokumente
672173
2,2′-Bipyrrolidin
Synonym(e):
2,2′-Bipyrrolidinyl
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.23
Beilstein:
4952644
Empfohlene Produkte
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)