Fortfahren mit
67073
7-Methyl-guanin
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
2-Amino-6-hydroxy-7-methyl-purin, Epiguanin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 218,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H7N5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.15
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-431-0
Beilstein/REAXYS Number:
174245
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
€ 218,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
impurities
≤1% guanine
SMILES string
Cn1cnc2N=C(N)NC(=O)c12
InChI
1S/C6H7N5O/c1-11-2-8-4-3(11)5(12)10-6(7)9-4/h2H,1H3,(H3,7,9,10,12)
InChI key
FZWGECJQACGGTI-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M92815079236483
Umckalin analytical standard
Supelco
50792
Umckalin
Loganin analytical standard
Supelco
36483
Loganin
description
≥98.0% (HPLC)
description
autophagy inhibitor
description
analytical standard
description
analytical standard
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
impurities
≤1% guanine
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)